Merck
ENAH03BBCD72
Enamine
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.25
Número MDL:
Iupac Name
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C7H14OS/c1-8-7(6-9)4-2-3-5-7/h9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
UKKHGMUXYSGXKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)