ENAH03BB4FAA
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-phenylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-phenyl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-11-7-10-13(14(18)15(19)20)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9,13-14H,7,10-11H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
RJSXGIUXOYNBAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)