Merck
ENAH03BB4E06
Enamine
(2-bromoprop-2-en-1-yl)(prop-2-en-1-yl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.06
Número MDL:
Iupac Name
N-allyl-N-(2-bromo-2-propenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H10BrN/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,8H,1-2,4-5H2
Clave InChI
KJFUXLJZGWITEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)