Merck
ENAH03BB4E00
Enamine
3-oxa-7-azatricyclo[3.3.2.0,1,5]decane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.66
Número MDL:
Iupac Name
dihydro-1H,3H,4H-3a,6a-ethanofuro[3,4-c]pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-2-8-4-9-3-7(1,8)5-10-6-8;/h9H,1-6H2;1H
Clave InChI
LGJAVMVVNHLMBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272044
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)