Merck
ENAH03A1DCB8
Enamine
tert-butyl 3-(methylsulfamoyl)-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.38
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(N-methylsulfamoyl)-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-5(4H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N4O4S/c1-12(2,3)20-11(17)15-5-6-16-9(8-15)10(7-14-16)21(18,19)13-4/h7,13H,5-6,8H2,1-4H3
Clave InChI
ACARLMXLBFQECW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843455
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843455
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)