Merck
ENAH03A1B771
Enamine
6-methyl-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-5-3-2-4-6-9(5,7)8/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
YNZCUJARGIHWDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768716
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768716
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)