ENAH03A1B6EC
Enamine
3-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c13-12(14)6-4-9-3-5-11-10(8-9)2-1-7-15-11/h3,5,8H,1-2,4,6-7H2,(H,13,14)
Clave InChI
FAIYPDNLZRNKNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781057
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781057
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)