Merck
ENAH03A1A2C7
Enamine
2,3-dimethyl 6-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.24
Número MDL:
Iupac Name
dimethyl 6-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c1-7-4-5-8-9(11(15)17-2)10(12(16)18-3)13-14(8)6-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
YKIDTQJEOXCDRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736624
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736624
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)