Merck
ENAH03A1A290
Enamine
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.14
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H9F2NO/c1-4-2-3-6(7,8)5(10)9-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WVMVYOZWXBWHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)