Merck
ENAH03A1A0DD
Enamine
1-bromo-3-fluoro-5-(pentafluoroethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.01
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-5-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3BrF6/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11,12)8(13,14)15/h1-3H
Clave InChI
IQWLJBCFPVMXIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198036
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)