ENAH03A187B7
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
About This Item
mp
246-247
Iupac Name
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-3-9-5-7-12-8-6-10(9)11;/h2-4,12H,5-8H2,1H3;1H
Clave InChI
YFXRKXYNQZWTGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168613
Melting Point
246-247
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168613
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)