ENAH03A0E85A
Enamine
2-(2-chloro-5-methylphenyl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1139072-100MG
423,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1139072-100MG
423,30 €
mp
116-120
Iupac Name
(2-chloro-5-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
JRLYJSVLGHEJDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139072
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)