Merck
ENAH03A0B961
Enamine
7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.15
Número MDL:
Iupac Name
7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N4O2/c8-5-1-2-9-6-4(7(12)13)3-10-11(5)6/h1-3H,8H2,(H,12,13)
Clave InChI
DRODGMBGGFYJGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)