Merck
ENAH03A074E5
Enamine
{4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[d][1,2]oxazol-3-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.72
Número MDL:
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazol-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO3S/c10-15(12,13)6-8-7-4-2-1-3-5-9(7)14-11-8/h1-6H2
Clave InChI
FSPIPBLXXZZTKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1117440
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1117440
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)