Merck
ENAH03A0221D
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
419.4
Número MDL:
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H20F3NO4/c23-22(24,25)21(19(27)28)9-11-26(12-10-21)20(29)30-13-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18H,9-13H2,(H,27,28)
Clave InChI
PQMGFUTUOIWVTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658020
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658020
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)