ENAH03A01A79
Enamine
{6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl}methanol
About This Item
Iupac Name
(6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c11-8-9-3-6-12-10(7-9)4-1-2-5-10/h9,11H,1-8H2
Clave InChI
LHZYOCNAFNKPES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399856
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399856
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)