Merck
ENAH03A01637
Enamine
3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
85-86
Iupac Name
3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(11-8-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
MWZIPSOUAUOKRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591
Melting Point
85-86
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)