ENAH03A01401
Enamine
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-9(12)8(5-7)6-11/h1-2,5-6,12H,3H2
Clave InChI
BKZOBSOONHBLJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)