Merck
ENAH03A000B0
Enamine
lithium(1+) ion 4-hydroxybutane-1-sulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.12
Número MDL:
Iupac Name
lithium 4-hydroxybutane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O4S.Li/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
JVUTWSBTKMUFMN-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)