Merck
ENAH039FE85F
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.12
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O3/c7-6(8,5(10)11)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2,(H,10,11)
Clave InChI
BZJCVJPVUQUNSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)