ENAH039FE854
Enamine
tert-butyl 2-(pyrrolidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl [2,3'-bipyrrolidine]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-4-5-11(15)10-6-7-14-9-10/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
SWXKQKRTYYRLEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072946
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)