Merck
ENAH039FE82F
Enamine
5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.1
Número MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O.2ClH/c11-8-2-4-10-7-1-3-9-5-6(7)8;;/h2,4,9H,1,3,5H2,(H,10,11);2*1H
Clave InChI
MKCGFPYRJXIBIC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072808
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072808
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)