ENAH039FE7FD
Enamine
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
About This Item
mp
80-81
Iupac Name
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)15-10-6-7-13-11(12)14-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
ZYJUNIRXYPMKRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)