Merck
ENAH039FE61C
Enamine
N-{[(2-cyanophenyl)methylidene]amino}guanidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.66
Iupac Name
(E)-2-(2-cyanobenzylidene)hydrazine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)6-13-14-9(11)12;/h1-4,6H,(H4,11,12,14);1H/b13-6+;
Clave InChI
BTZYOSSNZSTZFB-AWFSDRIXSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073511
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)