ENAH03858BC5
Enamine
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-2-5(7)9-10(4)3-6(8)11/h2H,3H2,1H3,(H2,7,9)(H2,8,11)
Clave InChI
FMGSYWXMDFXXLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)