Merck
ENAH038567EA
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)cyclopropanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-propynyl)cyclopropanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-2-5-7-10(8,9)6-3-4-6/h1,6-7H,3-5H2
Clave InChI
OZPGPFBXJACUTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754710
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754710
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)