Merck
ENAH038567C5
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-yn-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c9-6-3-5-8-4-1-2-7-10-8/h8H,1-2,4,6-7,9H2
Clave InChI
LPCMPTYOUYGWQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)