Merck
ENAH03856792
Enamine
tert-butyl 3-[(1R)-1-aminoethyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (R)-3-(1-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-7(11)8-5-12(6-8)9(13)14-10(2,3)4/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
JSURSCDQTBSUPP-SSDOTTSWSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749565
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749565
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)