Merck
ENAH03856467
Enamine
3-amino-1-[3-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-1-one; acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
467.37
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-1-(3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-1-one acetate
Inchi Code
1S/C16H15F6N5O.C2H4O2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-2(3)4/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QNZXUPWGBGAKRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740167
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)