Merck
ENAH038563B0
Enamine
1-[4-(azetidin-3-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.71
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-(azetidin-3-yl)piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3O.ClH/c1-8(13)11-2-4-12(5-3-11)9-6-10-7-9;/h9-10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
XPWBWLWUEWHJMP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)