Merck
ENAH03856291
Enamine
4-methylbicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Iupac Name
4-methylbicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-5-2-6-3-7(6)4-8(5)9(10)11/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
DNAZUAVTUMONLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741816
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741816
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)