Merck
ENAH03855EBA
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-6-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.2
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H11N5O/c1-4-10-11-6-2-9-5(7(8)13)3-12(4)6/h5,9H,2-3H2,1H3,(H2,8,13)
Clave InChI
HXWSCHMRBNKAEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259830
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259830
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)