ENAH03855E1F
Enamine
tert-butyl N-[3-(prop-2-enoyl)phenyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3-acryloylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-5-12(16)10-7-6-8-11(9-10)15-13(17)18-14(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3,(H,15,17)
Clave InChI
CPFIFHWCJUUTOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225100
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)