Merck
ENA964517978
Enamine
tert-butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.34
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-14(2,3)20-13(18)15-7-5-10(6-8-15)11(16)9-12(17)19-4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
WMAWVWUIHBXMPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175740
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)