Merck
ENA964497033
Enamine
7-chloro-4-(2-{[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydrazin-1-yl)quinoline dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
420.73
Iupac Name
(E)-4-(2-(4-(1H-imidazol-1-yl)benzylidene)hydrazineyl)-7-chloroquinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C19H14ClN5.2ClH/c20-15-3-6-17-18(7-8-22-19(17)11-15)24-23-12-14-1-4-16(5-2-14)25-10-9-21-13-25;;/h1-13H,(H,22,24);2*1H/b23-12+;;
Clave InChI
DRRBSIFJKXCGAS-BDXDFEPYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729671
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729671
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)