ENA964491881
Enamine
2-(4-fluorophenoxy)ethane-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
2-(4-fluorophenoxy)ethane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8F2O3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)13-5-6-14(10,11)12/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
DZSXWXZUCOECNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)