Merck
ENA964482171
Enamine
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
BNGANFTWOKSACX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)