ENA964480727
Enamine
1-[(2-fluorophenyl)methyl]imidazolidin-2-one
About This Item
mp
76-80
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-4-2-1-3-8(9)7-13-6-5-12-10(13)14/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)
Clave InChI
HSFHHBMXLUGNAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)