ENA964473637
Enamine
bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-amine hydrochloride
About This Item
mp
305-306
Iupac Name
bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N.ClH/c9-8-5-6-1-3-7(8)4-2-6;/h1,3,6-8H,2,4-5,9H2;1H
Clave InChI
PERMSWGCYYTEMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705969
Melting Point
305-306
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705969
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)