ENA964468729
Enamine
1-(1-cyclobutyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(1-cyclobutyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)8-5-10-11(6-8)9-3-2-4-9/h5-6,9H,2-4H2,1H3
Clave InChI
TVLZGXJPZSHDAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651171
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651171
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)