ENA964468591
Enamine
3-chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
mp
138-139
Iupac Name
3-chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-7-6(5-12-9)2-1-3-8(7)15(11,13)14/h1-5H
Clave InChI
WAPHERBGYAQREJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392781
Melting Point
138-139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392781
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)