ENA964468281
Enamine
2-(prop-2-en-1-yl)-2H-indazol-6-amine
About This Item
Iupac Name
2-allyl-2H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-2-5-13-7-8-3-4-9(11)6-10(8)12-13/h2-4,6-7H,1,5,11H2
Clave InChI
CBTSAVPWNYHQEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399826
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399826
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)