ENA947419408
Enamine
(1R)-1-(4-fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1R)-1-(4-fluoro-2-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)7(2)11;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H/t7-;/m1./s1
Clave InChI
LSBXYEBMHQECPO-OGFXRTJISA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697594
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)