Merck
ENA947410493
Enamine
1-cyclohexyl-3-[4-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazolidin-2-yl)phenyl]urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
337.44
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclohexyl-N'-[4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)phenyl]urea
Inchi Code
1S/C16H23N3O3S/c20-16(17-13-5-2-1-3-6-13)18-14-7-9-15(10-8-14)19-11-4-12-23(19,21)22/h7-10,13H,1-6,11-12H2,(H2,17,18,20)
Clave InChI
FXHZVNBLSGTFMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381193
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381193
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)