ENA947410278
Enamine
N-(2,2-dimethoxyethyl)cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(2,2-dimethoxyethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-7(10-2)5-8-6-3-4-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
CAMVZBNTIBVTBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)