Merck
ENA947409917
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine; bis(sulfuric acid)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.29
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine bis(sulfate)
Inchi Code
1S/C4H8N4.2H2O4S/c1-8-4(6)3(5)2-7-8;2*1-5(2,3)4/h2H,5-6H2,1H3;2*(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
CBVBQJQWJOLDGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
O=S(=O)(O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396832
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396832
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)