Merck
ENA947408451
Enamine
ethyl 4-hydroxy-4-[(oxiran-2-yl)methyl]cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-4-(oxiran-2-ylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-2-15-11(13)9-3-5-12(14,6-4-9)7-10-8-16-10/h9-10,14H,2-8H2,1H3
Clave InChI
VRRHBZSACFVUQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396059
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396059
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)