Merck
ENA947394827
Enamine
1-(4-bromophenyl)ethane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.14
Número MDL:
mp
134-135
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-6(13(10,11)12)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
HAZQIKILQBZNGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200519
Melting Point
134-135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200519
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)