Merck
ENA947393336
Enamine
(2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
105-107
Iupac Name
(2E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2/c9-5-1-3-8-4-2-6-10-7-8/h1-4,6-7H/b3-1+
Clave InChI
CNHMTMHYYONLOV-HNQUOIGGSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Melting Point
105-107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)