ENA947392819
Enamine
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
About This Item
Iupac Name
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-9(6-11-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Clave InChI
JLYMRRFIBXVBTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)